Stampa…
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo di metodi avanzati, 3 µm
Fornitore: Avantor
MDKA-3-2546UEA 1840 EUR
MDKA-3-2546U MDKA-3-2503U MDKA-3-2502U MDKA-3-1546U MDKA-3-1503U MDKA-3-1502U MDKA-3-1046U MDKA-3-1003U MDKA-3-1002U MDKA-3-0546U MDKA-3-0503U MDKA-3-0502U
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo di metodi avanzati, 3 µm
Colonne cromatografiche
I kit di sviluppo del metodo Avantor® ACE® (MDK) sono progettati per massimizzare la selettività, offrendo un approccio potente e affidabile allo sviluppo del metodo UHPLC/HPLC. Basate su una silice ultra-inerte e ad alta efficienza, le fasi Avantor® ACE® incorporano gli ultimi sviluppi nella progettazione della fase stazionaria LC, offrendo ai cromatografi più scelte per la selettività alternativa, senza compromettere la stabilità o la robustezza.
  • Opzioni kit poroso, nucleo solido, HILIC e biomolecola
  • Ampia gamma di dimensioni delle particelle (1,7 µm e 5