Stampa…
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo di metodi avanzati, 2 µm
Fornitore: Avantor
MDKA-2-1002UEA 1200 EUR
MDKA-2-1002U MDKA-2-1546U MDKA-2-1503U MDKA-2-1502U MDKA-2-1046U MDKA-2-1003U MDKA-2-0546U MDKA-2-0503U MDKA-2-0502U
Avantor® ACE®, colonne HPLC/UHPLC, kit di sviluppo di metodi avanzati, 2 µm
Colonne cromatografiche
I kit di sviluppo del metodo Avantor® ACE® (MDK) sono progettati per massimizzare la selettività, offrendo un approccio potente e affidabile allo sviluppo del metodo UHPLC/HPLC. Basate su una silice ultra-inerte e ad alta efficienza, le fasi Avantor® ACE® incorporano gli ultimi sviluppi nella progettazione della fase stazionaria LC, offrendo ai cromatografi più scelte per la selettività alternativa, senza compromettere la stabilità o la robustezza.
  • Opzioni di kit bimolecolari e con fase stazionaria solida porosa
  • Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 1,7 a 5 µm) e fasi complementari
  • Colonne da microbore (0,5 mm) ad analitiche (4,6 mm) in un'ampia gamma di lunghezze
  • Ideali per lo sviluppo di metodi
  • Compatibili con i sistemi LC di tutti i marchi
È disponibile una gamma completa di kit per tutte le esigenze, inclusi i kit di colonne porose, solid core, HILIC e bioanalitiche da 300 Å. Questi kit raggruppano le sostanze chimiche essenziali della colonna per lo sviluppo del metodo e sono disponibili in un'ampia gamma di formati di colonna.
pH massimo consigliato: da 2,0 a 8,0
Max. pressure: 1000 bar
Informazioni per l'ordine: i kit per sviluppo di metodi Avantor® ACE® Advanced contengono colonne in acciaio inox Avantor® ACE® C18, Avantor® ACE® C18-AR e Avantor® ACE® C18-PFP.