Stampa…
Termostati a immersione, CORIO™ C, CD e CP
Fornitore: Julabo GmbH
9011000 9012000 9013000
461-0887EA 917 EUR
461-0887 461-0892 JULA9013000
Termostati a immersione, CORIO™ C, CD e CP
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Sistemi di controllo della termostatazione
I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperature di esercizio. Il termostato a immersione CORIO™ C è il modello di base ed è ideale per applicazioni interne standard, mentre il modello CORIO™ CD/CP è uno strumento avanzato e può essere dotato di un set pompa opzionale per applicazioni con controllo esterno della temperatura. L'ugello consente la regolazione continua del flusso della pompa nel bagno. Il morsetto di fissaggio al bagno consente di montare il termostato a circolazione su praticamente qualsiasi bagno (a vasca rettangolare o circolare).
  • Precise temperature control
  • For bath tanks with a max. filling volume of 30 (C units) or 50 litres (CD/CP units)
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet and easy to operate
  • CD version has a USB interface and pump change-over between internal and external circulation via a lever located directly below the display
  • CP units have powerful and infinitely adjustable pressure pump, RS232 interface for online communication and early warning system for low liquid level
Max. flow rate / max. pressure:
C: 6 L/min, 0,1 bar
CD: 15 L/min, 0,35 bar
CP: 8 - 27 L/min, 0,1 to 0,7 bar
Certificazioni: Modelli C Classe I (NFL), modelli CD/CP Classe III (FL) a norma DIN 12876-1.
Informazioni per l'ordine: fornito con morsetto di fissaggio per bagni a vasca rettangolare o circolare (trasformabile in supporto per stativi da laboratorio in pochi passaggi). Sono disponibili numerosi accessori opzionali, quali rack, coperchi per bagni, tubazioni, adattatori e set pompa opzionale.