Stampa…
Bagni e termostati a circolazione, policarbonato, CORIO™ serie C-BT e CD-BT
Fornitore: Julabo GmbH
9011305 9011309 9011319 9011327 9012305 9012319 9012327
461-0888EA 1150 EUR
461-0888 461-0889 461-0890 461-0891 461-0897 461-0898 461-0899
Bagni e termostati a circolazione, policarbonato, CORIO™ serie C-BT e CD-BT
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Bagni con circolatori rimovibili
I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperature di esercizio. Il termostato a immersione con circolazione CORIO C è il modello di base ed è ideale per applicazioni interne standard, mentre il modello CORIO CD è uno strumento avanzato e può essere utilizzato per il controllo della temperatura di applicazioni esterne. L'ugello consente la regolazione continua del flusso della pompa nel bagno. I bagni in policarbonato trasparente sono di lunga durata e consentono all'utente di osservare i campioni al loro interno.
  • Controllo preciso della temperatura
  • Display luminoso, bianco e semplice da leggere
  • Funzionamento estremamente semplice e silenzioso
  • La versione CD è dotata di un'interfaccia USB e della funzione di passaggio dalla circolazione interna ad esterna della pompa, tramite una leva situata subito sotto il display
  • I bagni hanno una forma ergonomica e un sistema di gocciolamento della condensa integrato all'interno della vasca
Portata massima/pressione massima:
C: 6 L/min, 0,1 bar
CD: 15 L/min, 0,35 bar
Certificazioni: Modelli C: Classe I (NFL); modelli CD: Classe III (FL) a norma DIN 12876-1
Informazioni per l'ordine: forniti con vasca. I modelli CD comprendono 2 portagomma per ciascun formato: Ø ⁸/₁₂ mm. Sono disponibili numerosi accessori opzionali, quali rack, coperchi per bagni, tubazioni e adattatori.