Stampa…
Scatole per spedizione per wafer singolo, per movimentazione di wafer da 200 mm, serie H 93
Fornitore: ENTEGRIS INC
H938010166C02 H9380-101-1116
ENTEH938010166C02EA 0 EUR
ENTEH938010166C02 216-1591
Scatole per spedizione per wafer singolo, per movimentazione di wafer da 200 mm, serie H 93
Manipolazione dei wafer Spedizione di wafer
Per applicazioni di spedizione e stoccaggio. Contiene un wafer rivolto verso il basso, con contatto solo sui bordi del wafer.
  • I cuscinetti sostituibili bloccano saldamente il wafer per ridurre al minimo la generazione di particelle
  • Il singolo dispositivo di chiusura consente una chiusura sicura e una facile apertura
  • Fessure per pinzette comodamente disposte per una facile movimentazione del wafer
  • Ampia superficie superiore che fornisce un pratico spazio per l'etichettatura
  • Trasportatore impilabile per ottimizzare lo spazio di conservazione
  • Le cerniere maschio/femmina consentono l'apertura in orizzontale del trasportatore per garantire la massima stabilità nella movimentazione dei wafer
  • Dimensioni totali: 226 mm × 213 mm × 20 mm