Stampa…
Bilance da pavimento, Defender® 3000, serie DF
Fornitore: OHAUS
83997584 83997585 83997593 83997594 83997595 83997596 83997597 83997598
611-3525EA 1380 EUR
611-3525 611-3526 611-3527 611-3528 611-3529 611-3530 611-3531 611-3532
Bilance da pavimento, Defender® 3000, serie DF
Bilance
Piattaforma in acciaio al carbonio verniciato con 5 mm di spessore, fissa, piastra superiore con quattro celle di carico in lega R60 con classe di protezione IP 67. Bilancia di facile utilizzo con 5 unità di pesatura e funzionalità di conteggio dei pezzi base.
  • Indicatore T32MC con parte frontale in plastica ABS e display LCD retroilluminato
  • Scatola di giunzione in acciaio inox IP 65 con accesso dall’alto
  • Sono disponibili rampe e cavalletti di estrazione per soddisfare specifiche esigenze di installazione