Stampa…
Dispensatori per flaconi, Dispensette® S Organic
Fornitore: Brand
4630130 4630131 4630140 4630141 4630150 4630151 4630160 4630161 4630170 4630171 4630230 4630231 4630240 4630241 4630290 4630291 4630330 4630331 4630340 4630341 4630350 4630351 4630360 4630361
613-5330EA 280 EUR
613-5330 613-5331 613-5332 613-5333 613-5334 613-5335 613-5336 613-5337 613-5338 613-5339 613-5340 613-5341 613-5342 613-5343 613-5344 613-5345 613-5346 613-5347 613-5348 613-5349 613-5350 613-5351 613-5352 613-5353
Dispensatori per flaconi, Dispensette® S Organic
Dosatori per bottiglia
Volume fisso o variabile, con regolazione analogica o Digital Easy Calibration
  • Con o senza valvola di ricircolo
  • Autoclavabili a 121 °C
  • Tre diversi modelli di regolazione del volume disponibili: Fixed (a volume fisso per applicazioni standard; calibrazione semplice con utensile in dotazione) e Analog (indicazione analogica del volume, rapida regolazione del volume; calibrazione semplice con utensile in dotazione)
  • Digital EASY CALIBRATION: display digitale facile da leggere; volume di dispensazione regolabile in modo preciso e riproducibile. Tecnica di