Stampa…
Sedie per produzione e laboratorio con tecnologia sincrona, Neon 2
Fornitore: bimos
9573-SP02-3280 9573-MG01-3278 9573-2000-3278 9573-2000-3279 9573-2000-3280 9573-2001-3278 9573-2001-3280 9573-MG01-3279 9573-MG01-3280 9573-MG02-3278 9573-MG02-3279 9573-MG02-3280 9573-SP01-3278 9573-SP01-3279 9573-SP01-3280 9573-SP02-3278 9573-SP02-3279 9573-2001-3279 9573-MG11-3278 9573-2002-3278 9573-2002-3280 9573-MG11-3279 9573-MG11-3280 9573-SP11-3278 9573-SP11-3279 9573-SP11-3280 9573-2002-3279 9573-6802-3278 9573-6801-3278 9573-6801-3280 9573-6802-3279 9573-6802-3280 9573-6811-3278 9573-6811-3279 9573-6811-3280 9573-6801-3279 9573EMG0132787 9573EMG01-3279 9573-6801-3277 9573MG01328052 9573-MG01-3277 9573-2000-3277 9573-SP01-3277 9573-SP11-3277 9575-MG01-3280 9576EPU277709 9573EMG0127852 9573-MG02-3277
139-0693EA 731 EUR
139-0693 139-0679 139-0661 139-0662 139-0663 139-0664 139-0666 139-0680 139-0681 139-0682 139-0683 139-0684 139-0688 139-0689 139-0690 139-0691 139-0692 139-0665 139-0685 139-0667 139-0669 139-0686 139-0687 139-0694 139-0695 139-0696 139-0668 139-0673 139-0670 139-0672 139-0674 139-0675 139-0676 139-0677 139-0678 139-0671 BIMO9573EMG0132787 BIMO9573EMG01-3279 BIMO9573-6801-3277 BIMO9573MG01328052 BIMO9573-MG01-3277 BIMO9573-2000-3277 BIMO9573-SP01-3277 BIMO9573-SP11-3277 BIMO9575-MG01-3280 BIMO9576EPU277709 BIMO9573EMG0127852 BIMO9573-MG02-3277
Sedie per produzione e laboratorio con tecnologia sincrona, Neon 2
Sedie
La sedia Neon sostiene la posizione inclinata in avanti molto frequente nelle attività da laboratorio. Il suo design moderno si abbina perfettamente all'ambiente high-tech dei laboratori e offre tutte le caratteristiche che ci si aspetta da una sedia di buona qualità. Senza giunture, facile da pulire, lavabile e resistente ai sanificanti, la sedia Neon è la soluzione ideale per i laboratori, dove è richiesta una sedia realmente comoda ed ergonomica.
  • Con ruote
  • Con tecnologia sincrona
  • Struttura ergonomica con regolazione dell'altezza, inclinazione e profondità della seduta, altezza dello schienale, regolabile in base al peso
  • Design robusto per una lunga durata
  • Numero ridotto di materiali compositi
  • Facile sostituzione del rivestimento
  • Striscia flessibile disponibile in 3 colori
  • Base a 5 raggi in alluminio, nera con rivestimento a polvere
  • Serratura antiurto
  • Produzione sostenibile certificata
Tecnologia sincrona: fornisce una seduta dinamica e attiva con regolazione in base al peso. La seduta e lo schienale accompagnano il corpo durante il movimento, offrendo una sensazione descrivibile come "flottazione senza peso". La tecnologia sincrona favorisce gli operatori che lavorano alla scrivania, davanti a un monitor o che cambiano continuamente posizione.
Certificazioni: Etichetta Eco Blue Angel
Atossica
Conforme agli standard DIN 68 877
Conforme al sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001
Conforme alle normative EWG N. 1836/93 e al sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001.