Stampa…
Dispensatori per flaconi, Dispensette® S Trace Analaysis
Fornitore: Brand
4640040 4640041 4640240 4640241
613-5354EA 954 EUR
613-5354 613-5355 613-5356 613-5357
Dispensatori per flaconi, Dispensette® S Trace Analaysis
Dosatori per bottiglia
Tipo analogico e regolabile.
  • Nel manuale d'istruzioni viene descritto un processo di pulizia testato sul campo prima dell'uso nell'analisi di tracce
  • Per evitare la contaminazione del contenuto del flacone, si consiglia di utilizzare il dispositivo senza la valvola di ricircolo
  • La filettatura standard da 45 mm e gli adattatori inclusi sono adatti alla maggior parte dei flaconi da laboratorio più comuni
  • Il blocco valvola può essere ruotato di 360° in modo che l'etichetta del flacone sia sempre visibile all'utente, per la massima sicurezza
  • Tubo di