Stampa…
Test antidroga, pannello multiplo
Fornitore: SURESCREEN
G10DS5300
SUREG10DS5300EA 524 EUR
SUREG10DS5300
Test antidroga, pannello multiplo
Test antidroga
These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
  • Risultati precisi in 3 minuti o meno
  • Accuratezza superiore, Ampia gamma di combinazioni di test disponibili
  • Per rilevare l'uso recente (1 to 8 giorni) di droghe
Suitable for on-site screening, safety critical situations, random screening, for cause screening, and monitoring rehabilitation.
AMP - Anfetamine
BAR - Barbiturici
BUP - Buprenorfina
BZO - Benzodiazepine
COC - Cocaina
EDDP - Metabolita del metadone
FEN - Fentanile
KET - Ketamina
MAMP - Metanfetamine
MDMA - Ecstasy
MOP - Morfina
MTD - Metadone
OPI - Oppiacei
OXY - Ossicodone
PCP - Fenciclidina
PPX - Propossifene
TCA - Antidepressivi triciclici
TRA - Tramadolo
THC - Cannabis
Certificazioni: ISO 9001, ISO 13485. IVD in accordance with 98/79/EC.
Confezione: Individually wrapped in a foil pouch, which ensures that the high-quality of the product is retained throughout the shelf-life.