Ammonium tetrafluoroborate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H₄BF₄N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245785 CAS Number: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Density | 1,85 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3,5 |
Storage temperature | +15...+25 °C |