Stampa…
Kit E.Z.N.A.® Viral RNA
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
R6874-02 R6874-01 R6874-00
R6874-02EA 748 EUR
R6874-02 R6874-01 R6874-00
Kit E.Z.N.A.® Viral RNA
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® Viral RNA è sviluppato per isolare l’RNA virale da fluidi in vitro come plasma, siero, urina e supernatanti di colture cellulari. La procedura consente di rimuovere completamente agenti contaminanti e inibitori enzimatici rendendo l’isolamento di RNA virale un’operazione veloce, pratica e affidabile. Il kit è adatto anche per l’isolamento di RNA totale da cellule, tessuti e batteri in coltura. L’RNA purificato con il metodo E.Z.N.A.® Viral RNA è pronto per tutte le applicazioni downstream quali RT-PCR.