Kit E-Z 96® Total RNA
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
Il kit E-Z 96® Total RNA è ideato per isolare l’RNA cellulare totale da massimo 5×10⁶ cellule in coltura o tessuti morbidi. Questo kit consente di processare campioni singoli o multipli in meno di 60 minuti. Utilizzando la tecnologia con piastra di silice HiBind®, si elimina la necessità di eseguire estrazioni con fenolo/cloroformio, ultracentrifugazione a gradiente CsCl e precipitazione con isopropanolo o LiCl. I campioni vengono sottoposti a lisi in un tampone di lisi denaturante che rende inattivi gli RNasi. Le condizioni di legame vengono regolate e il lisato viene trasferito in una piastra a 96 pozzetti HiBind® RNA, dove l’RNA viene purificato con tre cicli di lavaggio. L’RNA di alta qualità viene eluito in acqua priva di RNasi. L’RNA purificato con il metodo E-Z 96® Total RNA è pronto per applicazioni quali RT-PCR, qPCR, visualizzazione differenziale, microsaggi e altre applicazioni downstream.