Stampa…
Dispensatore ripetitivo, Multipette® E3 / E3x
Fornitore: EPPENDORF
4987000.010 4987000.029 4987000.371 4987000.380
613-3892EA 768 EUR
613-3892 613-3893 613-5189 613-5190
Dispensatore ripetitivo, Multipette® E3 / E3x
Pipette Pipette ripetitive
Questa pipetta consente il pipettaggio preciso da 1 μl a 50 ml e semplifica e velocizza serie di pipettaggio lunghe. La possibilità di dispensare il liquido aspirato fino a 100 volte senza ricarica fa del Multipette® lo strumento ideale per il riempimento di piastre o grandi serie di provette (ad es., kit di purificazione degli acidi nucleici).
  • Da utilizzare con Eppendorf Combitip Advanced®: riconoscimento automatico del puntale per la massima semplicità di utilizzo
  • La velocità di dispensazione definita aumenta la riproducibilità dei risultati;