Stampa…
Microrganismi QC per colture e applicazioni di controllo qualità, LYFO DISK®
0213L 0273L 0770L 0961L
PB36576EA 0 EUR
PB36576 0273L 0770L 0961L
Microrganismi QC per colture e applicazioni di controllo qualità, LYFO DISK®
Test per microbiologia Test sui microrganismi
LYFO DISK® è un pellet liofilizzato contenente un unico ceppo di un microrganismo QC e rappresenta l'opzione di coltura in stock di riferimento più economica. LYFO DISK® è rinomato per la massima facilità d'uso: basta semplicemente reidratare il pellet e inoculare. LYFO DISK® è disponibile in fiala risigillabile contenente 6 pellet di un singolo ceppo di microrganismi QC.
  • Garanzia del prodotto
  • Non richiede condizioni di stoccaggio in congelatori
  • Tracciabile su coltura di riferimento