Stampa…
Dispositivo per lavaggio cellulare, CW 3
Fornitore: Thermo Scientific
75007405 75007406
720-2858EA 16200 EUR
720-2858 521-2652
Dispositivo per lavaggio cellulare, CW 3
Centrifughe Centrifughe da banco
Questo dispositivo per lavaggio cellulare compatto è progettato per fornire un lavaggio accurato e riproducibile delle cellule ematiche, fino a 24 provette per ciclo.
  • Ciclo di lavaggio cellulare completamente automatizzato con programmi preimpostati per risparmiare tempo
  • Modalità manuale disponibile per lavare le cellule passo dopo passo, per consentire il monitoraggio ravvicinato del processo di lavaggio
  • Pannello per l'impostazione delle condizioni con protocolli più flessibili per ottimizzare l'efficienza di lavaggio
  • Funzionamento intuitivo con controllo da tastiera e display digitali di facile lettura
  • Avvisi automatici per indicare se il livello di soluzione salina è basso e il termine del ciclo
Il CW 3 supporta le applicazioni più comuni che richiedono il lavaggio automatico delle cellule ematiche, ad esempio test di compatibilità ABO, test del fattore Rh, cross-matching e test di Coombs.
Finish washing 24 samples in as little as 3 minutes, achieve optimal corpuscle dryness by setting desired decanting speed, Improve corpuscle washing with optional overflow method during centrifugation step, save time with pre-set programs in automatic mode, four stage display: wash, centrifuge, decant, agitate, manual mode available to wash the cells step-by-step, allowing closed monitoring of washing process, tube racks with red and blue number labeling for easy sample balancing, automatic alerts for low or disrupted saline level and for a completed run, view port on top of unit is available for speed calibration, reduces risk of cross-contamination with the saline distributor mounted directly on top of the rotor, stainless steel rotor body enhances system durability, Low-maintenance design with easy-to-change pump tubing, cleaning convenience with easy-to-remove catch basin, rotor and rotating bowl.
Informazioni per l'ordine: fornito senza rotore. Gruppo rotore a 12 o 24 posti da ordinare separatamente.