Stampa…
VWR®, Agitatori magnetici di grande capacità Advanced
Fornitore: VWR Collection
444-7115EA 3370 EUR
444-7115 444-7116 444-7117 444-7118 444-7119 444-7120
VWR®, Agitatori magnetici di grande capacità Advanced
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Questi agitatori di grande capacità con controllo a microprocessore sono ideali per applicazioni con volumi elevati. È possibile scegliere tra 2 modelli, in base alla capacità richiesta. Il potente azionamento magnetico consente di miscelare materiali ad alta viscosità, mentre la base in acciaio inossidabile conferisce lunga durata e maggiore stabilità. Perfetti per applicazioni in laboratori di biotecnologie, farmaceutici, universitari e scale-up industriale. Altre applicazioni includono miscelazione di materiali viscosi, polimeri e scale-up.
  • Agitatore di capacità fino a 193 kg e