Stampa…
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: KB-1]
Fornitore: Cayman Chemical
170147-100 170147-500
CAYM170147-100EA 706 EUR
CAYM170147-100 CAYM170147-500
Anti-Vtg Mouse Monoclonal Antibody [clone: KB-1]
Anticorpi
Type: Primary
Antigen: Vtg
Clonality: Monoclonal
Clone: KB-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Atlantic Salmon, Brown Trout, Salmonella
Visualizza i codici
Specifiche
Simbolo dell'antigene VTG
Environmentally Preferable
Tipo anticorpo Primary
Clonalità Monoclonale
Coniugazione Non coniugato
Clone KB-1
Reattività Salmonella,Brown trout,Atlantic salmon
Ospite Mouse
Isotipo IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunogeno Vtg from plasma of 17-beta estradiol treated Atlantic salmon (S. salar)
Purificazione purified
Assorbimento incrociato No
Tampone di conservazione 0,1 M sodium phosphate, pH 7,4, containing 0,15 M sodium chloride, 12.3 mM sodium azide, and 1% BSA
Temperatura di conservazione +4 °C
Temperatura di spedizione 4 °C