n-Esano ≥99%, PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Filtrato a 0,2 µm. Confezionato sotto azoto.
85390.320EA
188
EUR
85390.320
85390.290
n-Esano ≥99%, PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
n-Esano
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –94,3 °C Densità: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –22 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS Number: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
|
Titolo (su sostanza anidra) | Min. 99 % |
Residuo di evaporazione | Max 0.0003% |
Colorazione | Max 10 APHA |
Acqua | Max 0.005% |
GC/ECD diossine, furani e PCB | Max 2 ng/l |
GC/ECD qualunque pesticida(come Lindano) | Max 2 ng/l |
GC/NPD qualunque pesticida (c. Paration) | Max 5 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB a deca-PCB (c. Lindano) | Max 2 pg/ml |
GC/ECD DCM a 1,2,4-TCB (como TCM) | Max 1 ng/l |
GC/FID C10 a C40 (como n-Decano) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 a C40 (como Decano;30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtrato a 0,2 µm, Confezionato sotto gas inerte | Conforms |