N,N-Dimetilformammide 99.0-100.00%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMF
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
85395.290EA
129
EUR
85395.290
85395.320
N,N-Dimetilformammide 99.0-100.00%, PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
N,N-Dimetilformammide
Formula:
HCON(CH₃)₂ Peso molecolare: 73,09 g/mol Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa) Punto di fusione: −60,5 °C Densità: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 57,5 °C (DIN 51755) (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS Number: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003%w/w |
Water (KF) | max. 0.05%w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50µg/g |
Application HS-GC (standard measurement) | Passes test |
Headspace test for O.V.I's | Passes test |