Stampa…
Congelatori verticali universali, modelli G
Fornitore: Liebherr
G2713 G2413 G2433
471-0240EA 0 EUR
471-0240 472-2339 471-0911
Congelatori verticali universali, modelli G
Congelatori Congelatori per usi generici/di laboratorio
Congelatori per usi generici con raffreddamento statico; ideali per la conservazione di prodotti non critici. Spaziosi e a basso consumo energetico, questi congelatori verticali sono sistemi di raffreddamento e compressori economici e ottimizzati. Consumo di corrente estremamente basso e funzionamento intuitivo. Tutti i modelli sono dotati di sistema di sbrinamento ad acqua e di tecnologia SuperFrost, per congelamenti semplici e poco dispendiosi, che consente di abbassare velocemente la temperatura a −32 °C.
  • Controllo elettronico della temperatura
  • Tutti i cassetti possono essere rimossi per aumentare lo spazio di conservazione a disposizione
Range di temperatura: −18...−25 °C