Terreni di coltura disidratati in contenitori
Fornitore: BDH Prolabo
Per l'arricchimento preliminare e non selettivo di batteri, in particolare Enterobacteriaceae patogeni, dagli alimenti.
- Comodi, è sufficiente l'aggiunta di acqua
- Forniti in barattoli