Stampa…
Guanti resistenti ai prodotti chimici, TevuChem® 765
Fornitore: KCL by Honeywell
765.10 765.11 765.8 765.9
112-4394EA 3720 EUR
112-4394 112-4395 112-4396 112-4397
Guanti resistenti ai prodotti chimici, TevuChem® 765
Guanti
Questi guanti a doppio strato in nitrile/in schiuma di nitrile con una fodera in cotone offrono una buona resistenza agli agenti chimici, quali gli idrocarburi alifatici e oli minerali.
  • Eccellente presa di oggetti bagnati e oleosi
  • Eccellente resistenza chimica e buone proprietà meccaniche
  • Design ergonomico estremamente flessibile
  • Senza lattice
Ideali per l'uso nella produzione di petrolio, dell'industria petrolchimica, nelle industrie metallurgiche e nei centri di stampa.
Certificazioni: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL < 0,65