Stampa…
VWR®, Navicelle per pesata, in carta
Fornitore: VWR Collection
611-3256EA 63.3 EUR
611-3256 611-3257 611-3258 611-3259 611-3624 611-3625
VWR®, Navicelle per pesata, in carta
Navicelle Navicelle per pesata
Navicelle per pesata VWR® in carta, materiali di consumo da laboratorio ideali per un basso impatto ambientale
  • Controllo dei contenuti come una navicella in polistirene, migliore maneggevolezza rispetto alla carta per pesata piatta standard
  • In carta a prova di grasso conforme a FDA 21 CFR 176.170 per componenti in carta a contatto con soluzioni acquose e alimenti grassi e 2I CFR 176.180 per il contatto con alimenti secchi
  • Compatibile con applicazioni a caldo fino a un massimo di 210 °C
Sia Eco-In che Eco-Out.
Eco-In grazie alla certificazione FSC®. La carta utilizzata per la produzione delle nostre navicelle è realizzata in legno prodotto in modo responsabile.
Eco-Out perché sono naturalmente nel normale flusso di rifiuti urbani.