Test coagulasi
Fornitore: VWR Chemicals
Test di conferma per stafilococchi positivi alla coagulasi.
- Formulati a standard ISO 6888-1
- Utilizzabili per differenziare lo Staphylococcus aureus dagli stafilococchi negativi alla coagulasi