Stampa…
Sodio cloruro 99,8 ISO 9227, ASTM B117 Corrosion
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
85139.290EA 41.6 EUR
85139.290 85139.360 85139.460
Sodio cloruro 99,8 ISO 9227, ASTM B117 Corrosion
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58.44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413
Punto di fusione: 801
Densità: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Titolo ≥ 99.8 %
Agente antiagglomerante Nessuno aggiunto
Acidità o alcalinità ≤ 0.0005 meq/g
pH (25°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Gravità specifica (50 g/l ; 25°C) 1.029 - 1.036
Metalli pesanti (come Pb) ≤ 2 ppm
Insolubilità in acqua ≤ 50 ppm
Perdita all'essiccamento (105°C) ≤ 0.1 %
Ioduro di sodio (come I) ≤ 0.1 %
Impurezze totali ≤ 0.3 %
N (Azoto) totale ≤ 5 ppm
Br (Bromuro) ≤ 50 ppm
F (Fluoruri) ≤ 0.1 %
I (Ioduro) ≤ 20 ppm
Alogenuri (Br, F, I) (Cl escluso) ≤ 0.1 %
PO4 (Fosfato) ≤ 5 ppm
SO4 (Solfato) ≤ 40 ppm
As (Arsenico) ≤ 0.4 ppm
Ba (Bario) ≤ 10 ppm
Ca (Calcio) ≤ 5 ppm
Cu (Rame) ≤ 0.3 ppm
Fe (Ferro) ≤ 1 ppm
K (Potassio) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesio) ≤ 2 ppm
Ni (Nichel) ≤ 1 ppm