Stampa…
Riscaldatore digitale a blocchi, con touchscreen
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88870010 88870011 88870012
460-0309EA 698 EUR
460-0309 460-0310 460-0311
Riscaldatore digitale a blocchi, con touchscreen
Riscaldatori a blocchi Bagni a secco con blocchi, digitali
Progettato per stabilità e uniformità termica di precisione. Le unità sono dotate di touchscreen intuitivo in cui vengono visualizzati tempo e temperatura e sono di lunga durata grazie al corpo in acciaio verniciato a polvere. Ideale per preparazione dei campioni, conservazione di enzimi, reazioni enzimatiche a livello di substrato, amplificazione del DNA, degenerazione del gel elettroforetico e coagulazione del siero. Scelta di modelli per 1, 2 e 4 blocchi modulari intercambiabili per alloggiare diversi recipienti ed eseguire varie applicazioni. Blocchi per campioni intercambiabili in lega di alluminio per versatilità e pulizia/disinfezione semplice.
  • Sonda termosensibile incorporata per accuratezza e controllo precisi della temperatura
  • Oscillazione della temperatura regolabile
  • Controllo preciso della temperatura con circuito PID
  • Calibrazione della temperatura per compensare la temperatura al valore desiderato
  • Timer per monitorare in modo accurato il tempo di riscaldamento
  • 10 programmi impostabili dall'utente, ciascuno con massimo 5 passaggi sequenziali di temperature e durate diverse
Informazioni per l'ordine: forniti con strumento per estrazione dei blocchi, ma senza blocchi (da ordinare separatamente).
Attenzione: * RT = ambiente
Nota: valore di stabilità termica sopraindicato di 37 °C.