Stampa…
Polivinil alcool, M.W. 27,000 ≥98%, EMPROVE® EXPERT JPE adatto a essere utilizzato come eccipiente, hydrolysed, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.41356.1000 1.41356.9029
1.41356.1000EA 671 EUR
1.41356.1000 1.41356.9029
Polivinil alcool, M.W. 27,000 ≥98%, EMPROVE® EXPERT JPE adatto a essere utilizzato come eccipiente, hydrolysed, SAFC®
Polivinil alcool
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL Number: MFCD00081922
CAS Number: 9002-89-5