Stampa…
Polivinil alcool, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE adatto a essere utilizzato come eccipiente, hydrolysed, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.41353.1000 1.41353.9029
1.41353.1000EA 521 EUR
1.41353.1000 1.41353.9029
Polivinil alcool, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE adatto a essere utilizzato come eccipiente, hydrolysed, SAFC®
Polivinil alcool
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL Number: MFCD00081922
CAS Number: 9002-89-5