Stampa…
Misuratori multiparametrici, da banco, HQd (HQ430d / HQ440d)
Fornitore: Hach
HQ430D9800002 HQ430D9800012 HQ440D9800002 HQ440D9800012
HACHHQ430D9800002EA 1655 EUR
HACHHQ430D9800002 665-0381 HACHHQ440D9800002 665-0382
Misuratori multiparametrici, da banco, HQd (HQ430d / HQ440d)
Misuratori elettrochimici pHmetri
Misuratori da laboratorio avanzati con uno o due canali di ingresso, ideali per l'analisi dei parametri qualitativi dell'acqua.
  • Canale di ingresso singolo o doppio per pH, ORP, mV, temperatura, conducibilità, TDS, salinità, OD e ISE: per usi con qualsiasi elettrodo IntelliCAL™
  • Interfaccia utente semplice che non richiede manuali o formazione per il funzionamento
  • La calibrazione guidata e il controllo delle procedure quotidiane standard riducono gli errori di calibrazione in caso di avvisi di stabilizzazione
  • Porte USB interne per semplificare il