Stampa…
Sistemi BOD, manometrici, Lovibond BD 600
Fornitore: Lovibond
2444460 2444465
705-0911EA 3370 EUR
705-0911 705-0912
Sistemi BOD, manometrici, Lovibond BD 600
Sistemi di misura del BOD
Misurazione BOD spirometrica manometrica con i sistemi Lovibond® BD 600 per la determinazione della quantità di ossigeno richiesta per la degradazione biologica di materie organiche in un campione di acque reflue.
  • La gamma di misurazione del sistema è 0 a 4000 mg/L
  • Ecologico e semplice da usare
  • Grande display brillante per la rappresentazione grafica dei valori misurati
  • Controllo remoto
  • Intervallo di tempo selezionabile dall'utente da 1 a 28 giorni
  • Programmazione individuale libera di ciascuno dei sei campioni
  • Sistema di agitazione induttivo