Stampa…
Soluzioni per terreni di coltura, sistema TransFast®
Fornitore: DOEHLER GROUP
204727782 204730001 204731782 440000000
710-0748EA 80.7 EUR
710-0748 710-0750 710-0853 710-1592
Soluzioni per terreni di coltura, sistema TransFast®
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Rapido e semplice rilevamento di microrganismi che alterano le bevande. Rilevamento quantitativo di lieviti, muffe e batteri produttori di acido lattico e acido acetico nelle bevande a pH <4,5 in meno di 48 ore.
  • Applicazione immediata - brodo e gel pronti all'uso senza bisogno di fusione
  • Risultati rapidi - rilevamento in meno di 48 ore anziché oltre 96
  • Ampio spettro di campioni: bevande, acqua di lavaggio, materie prime per bevande, ad es. concentrati di succo e campioni filtrati con membrana
  • Screening semplice: incubazione diretta e monitoraggio senza sforzo grazie alla Light Box di incubazione TransFast®
  • Maggiore efficienza - facile manipolazione, risultati tempestivi, rilascio rapido