Stampa…
Unità di trattamento dell'acqua: Aqua Purificator G 7895/1
Fornitore: MIELE
6068750
141-0489EA 0 EUR
141-0489
Unità di trattamento dell'acqua: Aqua Purificator G 7895/1
Purificatori d'acqua Deionizzatori
Da usare con le macchine serie G 78XX. Cabina per due cartucce per demineralizzazione dell'acqua E310/318 con conduttimetro, qualità raccomandata in generale per il risciacquo finale <15 µs/cm.
  • Due tubi flessibili della pressione, lunghi circa 1,2 m, con raccordo filettato da 3/4"
  • 1× raccordo per acqua fredda alla cartuccia, pressione a 2,5 -10 bar
  • 1× raccordo dalla cartuccia alla macchina (perdita di pressione circa 1 bar per ciascuna cartuccia)
Casing made from white steel or stainless steel.