Stampa…
Stampanti per lavavetreria
Fornitore: MIELE
7951540
141-0630EA 0 EUR
141-0630
Stampanti per lavavetreria
Stampanti Document Printers
La stampante PRT 100 può essere connessa alla lavavetreria tramite il Modulo RS232 ( modulo incluso in 141-0413 e 141-0616). Questo sistema è una soluzione ideale a basso prezzo se non viene utilizzato il PC o per i pacchetti software di base.