Stampa…
Anti-DAF-3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Novus Biologicals
NB100-1924 NB100-1924SS
NOVUNB100-1924EA 554 EUR
NOVUNB100-1924 NOVUNB100-1924SS
Anti-DAF-3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorpi
Type: Primary
Antigen: DAF-3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: C. elegans
Visualizza i codici
Specifiche
Simbolo dell'antigene DAF3
Environmentally Preferable
Tipo anticorpo Primary
Clonalità Policlonale
Coniugazione Non coniugato
Reattività C. elegans
Ospite Rabbit
ID gene 180431
Isotipo
Western blot Yes
ImmunoPrecipitazione Yes
ChIP Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice