Stampa…
Guanti in nitrile, Microflex® 93-833
Fornitore: Ansell
93-833/8.5-9 93-833/6.5-7 93-833/7.5-8 93-833/5.5-6 93-833/9.5-10
112-4273EA 37.9 EUR
112-4273 112-4271 112-4272 112-4270 112-4274
Guanti in nitrile, Microflex® 93-833
Guanti
Guanti sottili monouso di resistenza superiore del 60% rispetto ai marchi principali di guanti in nitrile e fino al 90% rispetto ai marchi principali di guanti in lattice. Sono caratterizzati da una formulazione in nitrile proprietaria avanzata che offre una migliore sensibilità tattile e una lunga durata.
  • Ideati per ridurre l'affaticamento delle mani e migliorare la produttività dei lavoratori grazie a un minor sforzo muscolare
  • Proteggono gli operatori dalla sindrome del tunnel carpale e riducono al minimo i fattori di rischio che possono portare a
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Ambidestro/mano specifico ambidestro ambidestro
Environmentally Preferable
Monouso/riutilizzabile monouso monouso
Lattice/senza lattice Senza lattice Senza lattice
Talcati/non talcati Non talcati Non talcati
Finitura Dita antiscivolo Dita antiscivolo
Tipo polsino Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103 Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
Norma EN EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Antistatico + +
Approvati per il contatto con gli alimenti + +