Stampa…
VWR® Traceable® Ultra, Termometri a triplo display
Fornitore: VWR Collection
620-2334EA 98.1 EUR
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Termometri a triplo display
Termometri Termometri digitali
I termometri digitali sono progettati per monitorare accuratamente la temperatura di frigoriferi, congelatori, incubatori, bagnomaria o durante il trasporto, in una o due aree diverse con sensori di temperatura tamponati o sensori bullet.
  • Smart alarm: allarme visivo e acustico anche se l'unità ritorna a condizioni non di allarme
  • Visualizzazione tripla simultanea di temperatura massima/minima e corrente
  • Indicatore di massimo/minimo
Sonde: 1 o 2 sensori bullet/1 o 2 sonde a bottiglia con glicole atossico, in due versioni; Flacone da 5 ml o Micro flacone per simulare i vaccini.
Certificazioni: Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, accreditata da A2LA a indicare la tracciabilità a standard forniti da NIST.
Informazioni per l'ordine: con certificato di calibrazione Traceable®, stativo ad apertura ribaltabile, supporto a parete, VELCRO®, strisce magnetiche e indicatore di batteria in esaurimento.