Stampa…
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: Idrossido di sodio
1.37060.1000 1.37060.9950
1.37060.1000EA 84.3 EUR
1.37060.1000 1.37060.9950
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L 0.5 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 323
Densità: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627