Stampa…
Sodio cloruro soluzione 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.37076.1000 1.37076.9010
1.37076.1000EA 93 EUR
1.37076.1000 1.37076.9010
Sodio cloruro soluzione 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II