Stampa…
Polivinil alcool 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: PVOH, PVA, Mowiol®
1.41354.1000 1.41354.9029
1.41354.1000EA 636 EUR
1.41354.1000 1.41354.9029
Polivinil alcool 5-88, EMPROVE® EXPERT JPE, Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Polivinil alcool
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Punto di fusione: 160…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081922
CAS Number: 9002-89-5