Stampa…
Polivinil alcool 18-88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.41355.1000 1.41355.9029
1.41355.1000EA 633 EUR
1.41355.1000 1.41355.9029
Polivinil alcool 18-88, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Polivinil alcool
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL Number: MFCD00081922
CAS Number: 9002-89-5