Stampa…
Acido o-fosforico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: Acido fosforico
4.80939.1000 4.80939.9950
4.80939.1000EA 53.2 EUR
4.80939.1000 4.80939.9950
Acido o-fosforico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Peso molecolare: 98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III