Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS, purissimo per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 169…172 °C Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS Number: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |