Stampa…
Sodio idrossido 10%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.00232.9025 1.00232.9950
1.00232.9025EA 0 EUR
1.00232.9025 1.00232.9950
Sodio idrossido 10%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Densità: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II