Stampa…
Lavavetreria sottobanco da laboratorio, PG 8583
Fornitore: MIELE
10084460 10084470 10084480 10084490 10084500 10084510 10085350 10085360 10085370 10085380 10085430 10085450 10084280 10084300 10084310 10084320 10087380 10087390 10088770 10088780 10088790 9960830 9960840 9960850 9960860 9960870 9960880 9960890 9960900 10114030 10114040 10113870 10124670 10124680 10124690 10096920 10096810 10096890 10113910 10113940 10113970 10096840 10114290 10114300 10114310 10114320 10138360 10138380 10138390 10114100 10114110 10114120 100842800 10114190 10114180 10114210 10114230 10114250 10124580 9862440 11054470
141-1233EA 0 EUR
141-1233 141-1234 141-1235 141-1236 141-1237 141-1238 141-1280 141-1281 141-1282 141-1283 141-1314 141-1559 141-1241 141-1285 141-1286 141-1287 141-1274 141-1276 141-1273 141-1275 141-1277 141-1292 141-1293 141-1294 141-1295 141-1242 141-1296 141-1297 141-1298 141-1246 141-1247 141-1244 141-1358 MIEL10124680 MIEL10124690 141-1352 141-1252 141-1251 MIEL10113910 MIEL10113940 MIEL10113970 MIEL10096840 141-1355 141-1356 MIEL10114310 MIEL10114320 141-1359 MIEL10138380 MIEL10138390 141-1353 141-1302 MIEL10114120 141-1313 141-1384 141-1354 141-1386 141-1387 MIEL10114250 141-1357 MIEL9862440 MIEL11054470
Lavavetreria sottobanco da laboratorio, PG 8583
Lavavetreria
I lavavetreria da laboratorio PG 8583 Miele rappresentano la soluzione professionale per la vetreria da laboratorio impiegata negli esperimenti analitici. Il lavaggio con lavavetreria è particolarmente delicato sui materiali ed è consigliato dai costruttori più importanti di vetreria da laboratorio.
  • Comandi 'touch on metal' con visualizzazione di testo a tre righe come nome del programma, temperatura effettiva/target e tempo di programmazione residuo
  • Programmi preimpostati per le diverse applicazioni e slot vuoto per la memorizzazione di un programma personalizzato
  • Tasti ad accesso diretto programmabili dall'utente e programmi selezionabili singolarmente per un rapido accesso alle attività di routine
  • AutoOpen/ComfortClose: la chiusura ComfortClose richiede il minimo sforzo per chiudere lo sportello; lo sportello si chiude e si blocca automaticamente
  • Il contenitore per il sale ha una capacità di circa 2 kg ed è posizionato nello sportello
  • Bracci irroratori ottimizzati con sei sensori, due responsabili del monitoraggio della rotazione dei bracci irroratori nella macchina e gli altri quattro monitorano i bracci irroratori sui carrelli di carico all'interno
  • Sistema di filtraggio quadruplo ad ampia superficie, filtro a grana grossa, filtro per eventuale rottura del vetro e filtro microfine
  • Sistema acqua pulita igienica con aspirazione di acqua pulita per ogni fase del programma
Maggiore capacità: la maggiore capacità di trattamento deriva dalle nuove dimensioni della cabina e dai carrelli di carico ottimizzati e offre risparmi in termini di tempo, spazio e investimenti. Aumentano i tempi di rotazione degli accessori per vetreria da laboratorio e il lavoro è accelerato nelle ore di punta. È necessario meno spazio per gli articoli in attesa di essere ritrattati. Nei laboratori di grandi dimensioni, questo riduce i costi di investimento poiché lo stesso volume di accessori per vetreria può essere pulito utilizzando meno macchine e meno supporti di carico. La capacità per ciclo durante il lavaggio, per esempio, matracci rotondi e bottiglie da 50 a 100 ml, è stata aumentata di non meno del 388% rispetto alla serie G 78××.
Maggiore purezza: le prestazioni di pulizia migliorate rendono superflue le attività di pulizia manuale successive. Il ritrattamento igienico è garantito dalla cappa in acciaio inossidabile di alta qualità, saldata con tecnologia laser, con il risultato di una cappa interna senza fessure, che impedisce l'accumulo di sporco. Gli elementi riscaldanti sono stati riposizionati nella pompa del riscaldatore, non offrono angoli e fessure dove lo sporco può raccogliersi e riducono il trasporto del detergente. Non si creano pozzanghere d'acqua e gli accessori per vetreria del laboratorio sono privi di qualsiasi traccia che potrebbe compromettere il prossimo ciclo di esperimenti analitici.
Maggiore flessibilità: il nuovo approccio modulare ai cestelli nel campo del laboratorio garantisce la massima flessibilità e un funzionamento intuitivo, poiché i moduli possono essere riconfigurati per carichi diversi e riassemblati. Questo design flessibile e la gamma di opzioni di combinazione riducono il numero di portacarichi necessari, oltre a ridurre sia i costi di approvvigionamento che lo spazio di stoccaggio. La gamma e la varietà dei programmi permette ai clienti di utilizzare programmi mirati, adattati al grado di sporcizia e al tipo e alla quantità di accessori per vetreria. Inoltre, è anche possibile compilare programmi specifici per il cliente per soddisfare la necessità di maggiore personalizzazione.
Nel modello PG 8583 Funzionalità EcoDry che apre automaticamente lo sportello alla fine del programma non appena la temperatura scende sotto i 70 °C L’aria calda e carica di umidità viene rilasciata, consentendo al carico di asciugare e raffreddarsi più rapidamente,
Certificazioni: Compliance with IP 20, EN 980, EN 62304 and EN 50581.
Informazioni per l'ordine: Cestelli e accessori non inclusi, da ordinare separatamente. Contattare il rappresentante alle vendite/servizio tecnico Avantor di zona per ricevere assistenza con la configurazione del prodotto.