Stampa…
Ammoniaca soluzione 20%, NORMATOM®, ultrapuro per analisi in tracce
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
85031.270EA 482 EUR
85031.270 85031.230
Ammoniaca soluzione 20%, NORMATOM®, ultrapuro per analisi in tracce
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Densità: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Visualizza i codici
In (Indium)
Mn (Manganese)