Stampa…
Metanolo con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Confezionato sotto azoto
84870.290EA 99.75 EUR
84870.290 84870.320
Metanolo con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Metanolo con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Visualizza i codici
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) Min. 20 %
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (250 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test