Stampa…
Acido acetico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Confezionato sotto azoto
84874.180EA 64.7 EUR
84874.180 84874.260 84874.290
Acido acetico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Peso molecolare: 60,05 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8%
Evaporation residue Max. 0.0001%
Water Max. 0.1%
Calcium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Sodium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.5 ppm
Trasmittanza (255 nm) Min 10%
Trasmittanza (260 nm) Min 50%
Trasmittanza (270 nm) Min 80%
Trasmittanza (280 nm) Min 95%
Trasmittanza (300 nm) Min 99%
Adatto per LC-MS (0.1% Soluzione acquosa) Conforme