Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Formula:
C₄H₈O Peso molecolare: 72.11 g/mol Punto di ebollizione: 66 Punto di fusione: –108,5 °C Densità: 0.888 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –21.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS Number: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Titolo (su sostanza anidra) | ≥ 99.9 % |
Acidità | ≤ 0.0005 meq/g |
Alcalinità | ≤ 0.0005 meq/g |
Residuo di evaporazione | ≤ 1 ppm |
Perossidi (al confezionamente) | ≤ 1 ppm |
Acqua | ≤ 50 ppm |
Ag (Argento) | ≤ 10 ppb |
Al (Alluminio) | ≤ 25 ppb |
Ca (Calcio) | ≤ 25 ppb |
Cu (Rame) | ≤ 10 ppb |
Fe (Ferro) | ≤ 10 ppb |
K (Potassio) | ≤ 10 ppb |
Mg (Magnesio) | ≤ 10 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 10 ppb |
Na (Sodio) | ≤ 50 ppb |
Ni (Nichel) | ≤ 10 ppb |
Pb (Piombo) | ≤ 10 ppb |
Zn (Zinco) | ≤ 10 ppb |
Trasmittanza (215 nm) | ≥ 10 % |
Trasmittanza (235 nm) | ≥ 50 % |
Trasmittanza (255 nm) | ≥ 80 % |
Trasmittanza (275 nm) | ≥ 95 % |
Trasmittanza (295 nm) | ≥ 99 % |
Adatto per LC-MS | Passes test |