Stampa…
Guanti in tessuto, HyFlex® 11-800
Fornitore: Ansell
11-800/7 11-800/8 11-800/9 11-800/10 11-800/6 11-800/11
112-0207EA 74.4 EUR
112-0207 112-0208 112-0209 112-0205 112-0206 112-4253
Guanti in tessuto, HyFlex® 11-800
Guanti
Questi guanti in filato di nylon sono caratterizzati da un rivestimento in nitrile espanso sul palmo.
  • Perfetto equilibrio tra comfort, agilità delle mani e protezione
  • Il filato a tecnologia avanzata offre una capacità di allungamento e una flessibilità maggiori nelle aree a sollecitazione elevata: la mano si muove liberamente, aumentandone il comfort e riducendone l'affaticamento
  • Antistatici in conformità allo standard EN 1149
  • Certificato Oeko-Tex®
Ideali per gli assemblaggi di precisione e la movimentazione generica nei magazzini.
Certificazioni: EN 388:2016 (3131A), EN 1149; Cat. II